Learn More
2-Piperidinyl(1 -pyrrolidinyl)methanon Hhydrochlorid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10679135
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10679135 5 g 5 Gramm
10402082 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10679135 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01175DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 690634-81-2
Summenformel C10H19ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 218.73
MDL-Nummer MFCD06407992
InChI-Schlüssel RIAUQORBEIQABE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-pyrrolidine-1-carbonyl piperidine hydrochloride, 2-piperidinyl 1-pyrrolidinyl methanone hydrochloride, 2-pyrrolidin-1-yl carbonyl piperidine hydrochloride, piperidin-2-yl pyrrolidin-1-yl methanone hydrochloride, 1-2-piperidinylcarbonyl pyrrolidine hcl, 2-piperidyl pyrrolidinyl ketone, chloride, 2-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine hydrochloride
PubChem CID 2794693
IUPAC-Name 2-(pyrrolidine-1-carbonyl)piperidine hydrochloride
SMILES Cl.O=C(C1CCCCN1)N1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone hydrochloride
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 5 g
Formelmasse 218.73
Reinheit (%) 95%