Learn More
2-Pivaloylamino-3-(alpha-hydroxybenzyl)pyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Pivaloylamino-3-(alpha-hydroxybenzyl)pyridine |
| CAS | 86847-67-8 |
| Summenformel | C17 H20 N2 O2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | N-[3-(Hydroxyphenylmethyl)-2-pyridinyl]-2,2-dimethyl-propanamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H20N2O2/c1-17(2,3)16(21)19-15-13(10-7-11-18-15)14(20)12-8-5-4-6-9-12/h4-11,14,20H,1-3H3,(H,18,19,21) |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)Nc1ncccc1C(O)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | N-[3-[Hydroxy(phenyl)methyl]pyridin-2-yl]-2,2-dimethylpropanamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 284.35 |
| Formelmasse | 284.1525 |