Learn More
Keystone Cleanroom Products 2-lagige BHD Autoklavierbeutel mit Tyvek™ Kordelzugverschluss
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17785249 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 1 in.
4 x 2 in.
6 x 1 in.
6 x 2 in.
8 x 1 in.
8 x 3 in.
10 x 2 in.
10 x 3 in.
Kapazität (metrisch):
118 mL
177 mL
237 mL
295 mL
591 mL
710 mL
887 mL
Packungsgröße:
500 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17785249 4 x 1 in. 118 mL 500 Stück
17795249 6 x 1 in. 177 mL 500 Stück
17705259 8 x 1 in. 237 mL 500 Stück
17725259 4 x 2 in. 237 mL 500 Stück
17735259 6 x 2 in. 295 mL 500 Stück
17745259 10 x 2 in. 591 mL 500 Stück
17755259 8 x 3 in. 710 mL 500 Stück
17765259 10 x 3 in. 887 mL 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17785249 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. BNWBG0104D2P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4960.00 €
    3994.16 € / 500 Stück
    Sparen 965.84 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 08-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für die Dampfsterilisation großer oder ungewöhnlich geformter pharmazeutischer Geräte zum Austausch von Teilen. Diese Beutel werden über das verstellbare Tyvek™ Kordelverschlusssystem geschlossen. Die Beutel können aseptisch geöffnet werden, ohne schneiden oder das Entfernen von partikelerzeugendem Autoklavenband zu ermöglichen.
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
  • Senkt Arbeitskosten
  • Reiß- und durchstechfest
  • Effektive 2-lagige Mikrobenbarriere
  • Dampfsterilisationsanzeige – autoklavierbar bis 135 °°C
  • Deutliche Prozessverbesserung im Vergleich zu Verpackung mit Bio-Shield Papier
  • Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 8 kontrollierten Reinraumumgebung
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Kordelzug
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Material Zellulose
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Temperaturbereich (metrisch) 135 °C
Abmessungen (L x B) 4 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Produkttyp Autoklavierbeutel
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Kapazität (metrisch) 118 mL
Länge (metrisch) 10,2 cm
Breite (metrisch) 2,54 cm