Learn More
Riedel-de Haën 2-Propanol
Artikelnummer. 16625833
Change view
Click to view available options
Menge:
7 L
18 L
200 L
Packungsgröße:
18 Liter
200 Liter
7 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16625833 7 L 7 Liter
15945470 18 L 18 Liter
15955470 200 L 200 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16625833 Lieferant Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 33539S7LRC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
2-Propanol, Puriss. P.A., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,8 % (GC).
  • ACS-Lösungsmittel für den allgemeinen Gebrauch.
  • Preisgünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese.
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC.
  • Abweichungen und Abnahmeprobleme sind auf Verunreinigungen durch Lösungsmittel zurückzuführen.
  • Alle Lösungsmittel werden geprüft, um die ACS-Spezifikationen für den allgemeinen Gebrauch zu erfüllen.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
pH Neutral
Schmelzpunkt -90°C
CAS Min. % 100.00%
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.00%
Dichte 0.7855 g/cm3 (20°C)
Menge 7 L
Flammpunkt 12°C
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Puriss. p.a.
Strukturformel (CH3)2CHOH
Dampfdruck 42 hPa (20°C)
Viskosität 2.66 mm2/s (25°C)
UN-Nummer UN1219
Beilstein 635639
Konzentration ≥99.80%
Synonym IPA,Isopropyl alcohol
Siedepunkt 77°C to 83°C (1,013 hPa)
Reinheit (%) ≥99.80%
Güte ACS