Learn More
2-Propanol, 99 %, BAKER, J.T.Baker™
Artikelnummer. p-7138041 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 l
25 l
Verpackung:
HDPE
Stahl
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
Artikelnummer. 10200871
Marke: JT Baker 8119.2500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung im Labor, für die organische Synthese und Routineforschung
Gütegrad von Chemikalien für Routineuntersuchungen, die normalerweise durch physikalische Kriterien und häufig durch Assay (durch GC) kontrolliert werden.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
Schmelzpunkt -88.5 °C
Farbe Farblos
Azidität Max. 0.002 %
Alkalinität Max. 0.002 %
Dichte 0.781 to 0.783 g/mL at 25°C
Siedepunkt 82.5 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 2.5 - 12 Vol.-%
Flammpunkt 12 °C
Zündpunkt 399 °C
Geruch Alkohol
Verpackung HDPE
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität US FDA/ISO9000-Herstellung, cGMP, IPEC-Mitglied
Rückstand nach Verdampfung Max. 0.005 %
Dampfdruck 6.053 kPa bei 25 °C
Wasser Max. 0.2 %
Formelmasse 60.1 mol
Reinheit (%) Min. 99 %
Güte BAKER
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.