Learn More
2-Propanol, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338285
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 mL
2500 ml
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
11338285 1000 mL 1 Liter
11348285 2500 ml 2.50 Liter
2 options
Artikelnummer. 11338285
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10181.AU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Propanol wird als Lösungsmittel für Gummi, Harze, Alkaloide und ätherische Öle, als Vergällungsmittel für Ethylalkohol sowie in Lotionen und Kosmetika verwendet. Kommt in der Tastatur-, LCD- und Laptop-Reinigung, als Benetzungsmittel für Lithographietusche und häufig als Lösungsmittel in der Schellackpolitur bei der Schrankherstellung zum Einsatz. Wirkt als Hydridquelle bei der Meerwein-Ponndorf-Verley-Reduktion. Spielt eine wichtige Rolle in der DNA-Extraktion.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Aceton, Chloroform, Methanol, Diethylether, n-Octanol und Benzol.
Hinweise
Entzündliche chemische Verbindung, die hygroskopisch ist. Wärme und Sonnenlicht können zu ihrer Instabilität beitragen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
Schmelzpunkt -90°C
Dichte 0.785
Siedepunkt 82°C to 83°C
Menge 1000 mL
Flammpunkt 12°C (53°F)
Geruch Alcohol-like
Brechungsindex 1.377
UN-Nummer UN1219
Beilstein 635639
Merck Index 14,5208
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,acetone,chloroform,methanol,diethyl ether,n-octanol and benzene.
Formelmasse 60.1
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.