Learn More
2-Propanol, ACS-Reagenz, ≥99.5 %, Honeywell™ Riedel-de Haen™
Artikelnummer. 15601700
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
6 x 500 ml
20 l
6 x 1 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
20 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 15601700
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 1907641L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ACS-Reagenz, ≥99.5 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
Schmelzpunkt -90 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.785 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 83 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.02
Flammpunkt 12 °C (53.6 °F)
Zündpunkt 750 °F
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.377 (Lit.)
Strukturformel (CH3)2CHOH
Dampfdruck 44 mmHg (25 °C), 33 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1219
Beilstein 635639
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 60.1 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Propan-2-ol