Learn More
2-Propanol, wasserfrei, >99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374198
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
4 Liter
Artikelnummer. 11374198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041463.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Lösungsmittel für Sol-Gel-Vorläufer
Solvent for Sol-Gel precursors2-Propanol acts as a solvent for pharmaceuticals, perfumes, gums, resins, alkaloids and essential oils. It is used in cosmetic lotions. Isopropyl alcohol is used as a cleaning agent for keyboards, LCD displays and laptops. It is used as a wetting agent in the fountain solution used in lithographic printing and is often used as a solvent for french polishing shellac, which is used in cabinet making. It acts as a hydride source in the popular Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It is used in huge quantities as a preferred solvent in the manufacture of fine chemicals, drugs, drug intermediates and formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wasser <100 pm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
Schmelzpunkt °C to 90°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.785 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 82°C to 83°C
Menge 250 mL
Flammpunkt 12°C (53°F)
Zündpunkt 455°C (851°F)
Geruch Alkoholähnlich
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.377
Prozentgehaltsbereich >99.5%
Dampfdruck 48 hPa (36mm Hg) at 20°C
Beilstein 635639
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,acetone,chloroform,methanol,diethyl ether,n-octanol and benzene.
Formelmasse 60.1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.