Learn More
2-Propanol, wasserfrei, >99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394198
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
4 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
11394198 1 L 1 Liter
11374198 250 mL 250 Milliliter
11384198 4 L 4 Liter
3 options
Artikelnummer. 11394198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041463.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Lösungsmittel für Sol-Gel-Vorläufer
Solvent for Sol-Gel precursors2-Propanol acts as a solvent for pharmaceuticals, perfumes, gums, resins, alkaloids and essential oils. It is used in cosmetic lotions. Isopropyl alcohol is used as a cleaning agent for keyboards, LCD displays and laptops. It is used as a wetting agent in the fountain solution used in lithographic printing and is often used as a solvent for french polishing shellac, which is used in cabinet making. It acts as a hydride source in the popular Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It is used in huge quantities as a preferred solvent in the manufacture of fine chemicals, drugs, drug intermediates and formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wasser <100 pm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
Schmelzpunkt -90°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.785 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 82°C to 83°C
Menge 1 L
Flammpunkt 12°C (53°F)
Zündpunkt 455°C (851°F)
Geruch Alkoholähnlich
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.377
Prozentgehaltsbereich >99.5%
Dampfdruck 48 hPa (36mm Hg) at 20°C
UN-Nummer 1219
Beilstein 635639
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,acetone,chloroform,methanol,diethyl ether,n-octanol and benzene.
Formelmasse 60.1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.