Learn More
2-Propanol, BAKER ANALYZED PHOTREX™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 13235493 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glas
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 13235493
Marke: JT Baker 8235.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beeinträchtigt nicht die Messung bei der zu messenden Wellenlänge. 2-Propanol, BAKER ANALYZED PHOTREX™, J.T. Baker™ wird für die Verwendung in Anwendungen für UV-Spektralphotometrie, Spektralphotometrie mit sichtbarem Licht und IR-Spektralphotometrie empfohlen.
PHOTREX™-Lösungsmittel werden hergestellt, um Variabilitäten von Charge zu Charge sowie Kontaminanten zu minimieren, die UV und in einigen Fällen IR, Spektren, einschließlich Rückständen nach Verdampfung, sowie Säure- und Basiskonzentrationen beeinträchtigen können. Funktionstests bestätigen die maximale Absorption in ausgewählten Wellenlängen; es werden Transmissionsfenster von 50 bis 100 % in IR-Wellenlängen gemeldet.
  • Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
  • Übertrifft die Anforderungen der American Chemical Society (ACS)
  • Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
  • Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
  • Von J.T.Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
Schmelzpunkt -89.5 °C
Extinktion max. 1.00 bei 210 nm, max. 0.40 bei 220 nm, max. 0.20 bei 230 nm, max. 0.08 bei 245 nm, Max. 0.04 (bei 260 nm) bis 0.01 (bei 330 – 400 nm)
CAS 67-63-0
Dichte 0.79 g/cm3
Siedepunkt 82 °C
Menge 1 l
Flammpunkt 12 °C
Zündpunkt 425 °C
Geruch Alkoholähnlich
Verpackung Glas
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Übertrifft die ACS-Spezifikationen
Rückstand nach Verdampfung ≤5 ppm
Summenformel C3H8O
Strukturformel CH3CHOHCH3
Viskosität 2.43 mPas
Wasser ≤ 0.05 %
Synonym Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
IUPAC-Name Propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Formelmasse 60.1 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte BAKER ANALYZED
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.