Learn More
2-Propanol-d8, 99 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051951
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11354368
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042314.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 22739-76-0 | C3H8O | 68.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22739-76-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 68.15
MDL-Nummer MFCD00044341
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-PIODKIDGSA-N
Synonym 2-propanol-d8, isopropanol-d8, 2 h? propan-2-2 h ol, octadeuteroisopropanol, 2h8-2-propanol, 2-propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-ol-d, 2-propanol-d isotopic 1g, 2-propanol-d8, 99.5 atom % d
PubChem CID 2723972
SMILES [2H]OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol-d8
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0.90g/mL
Flammpunkt −11.7°C (53°F)
Geruch Alcohol-like
Menge 1 g
Schmelzpunkt -89.5°C
Siedepunkt 82.4°C
UN-Nummer UN1219
IUPAC-Name 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-2-deuteriooxypropan
Formelmasse 68.15
Reinheit (%) 99%