Learn More
2-Propanol, Halbleiterqualität, min. 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420500
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420500 500 mL 500 Milliliter
11363567 1 L 1 Liter
11343567 4 x 1 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420500 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 019397.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.60 €
    44.65 € / 500 Milliliter
    Sparen 4.95 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Farbe (APHA)10, Verdampfungsrückstände 5 ppm, Löslichkeit in H2O P.T., H2O (durch Karl Fischer-Titration) 0.05 %, Säuregehalt 0.2 meq/g, Alkaligehalt 0.1 meq/g, Cl 0.2 ppm, PO4 0.5 ppm
2-Propanol is used as a solvent for gums, resins, alkaloids and essential oils, as a denaturant for ethyl alcohol and is used in lotions and cosmetics. It is used in keyboard, LCD and laptop cleaning, as a wetting agent in the fountain solution used in lithographic printing, and often used as a solvent for French polishing shellac used in cabinet making. It acts as hydride source in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It plays an important role in DNA extraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
Schmelzpunkt °C to 90°C
Farbe Farblos
Dichte 0.785
Siedepunkt 82°C to 83°C
Flammpunkt 12°C (53°F)
Zündpunkt 455°C (851°F)
Prozentgehaltsbereich 99.5% min.
Geruch Alkoholähnlich
Brechungsindex 1.377
Menge 500 mL
Beilstein 635639
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,acetone,chloroform,methanol,diethyl ether,n-octanol and benzene.
Formelmasse 60.1
Dampfdruck 48 hPa (36mm Hg at 20°C)
Güte Halbleiter
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Propanol
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl alcohol