Learn More
2-Propionylthiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11410317 10 g 10 Gramm
11400317 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410317 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21711.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 43039-98-1 | C6H7NOS | 141.188 g/mol
Used as flavoring agent and fragrance chemical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Aromastoff und für chemische Duftstoffe verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 43039-98-1
Summenformel C6H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 141.188
MDL-Nummer MFCD01681404
InChI-Schlüssel TYRAENAWSLPSLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propionylthiazole, 1-thiazol-2-yl propan-1-one, 2-propionyl thiazole, thiazole, 2-propionyl, 1-propanone, 1-2-thiazolyl, 1-2-thiazolyl-1-propanone, ethyl 2-thiazolyl ketone, 1-1,3-thiazol-2-yl propan-1-one, 2-propionylthiazol, unii-05cb62uh9k
PubChem CID 65288
IUPAC-Name 1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-on
SMILES CCC(=O)C1=NC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propionylthiazole
Dichte 1.174
Siedepunkt 110°C (5 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 141.19
Reinheit (%) 99%