Learn More
2-Propyl-1-Heptanol, TRC
Artikelnummer. 30137259
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137259 5 g 5 Gramm
17982495 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137259 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8358205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10042-59-8
Summenformel C10 H22 O
Molekulargewicht (g/mol) 158.28
Synonym 1-Heptanol, 2-propyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Propyl-1-heptanol (ACI), 2-Propylheptanol, 2-Propylheptyl alcohol
IUPAC-Name 2-Propylheptan-1-ol
SMILES CCCCCC(CO)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propyl-1-heptanol
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H22O/c1-3-5-6-8-10(9-11)7-4-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3
Formelmasse 158.1671