Learn More
2-(Propylthio)pyridin-3-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10532462
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10532462 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10272342 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10532462 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB06371DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175135-24-7
Summenformel C9H10ClNOS
Molekulargewicht (g/mol) 215.70
MDL-Nummer MFCD00052656
InChI-Schlüssel FTEUTJYYROCUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propylthio pyridine-3-carbonyl chloride, 2-propylsulfanyl pyridine-3-carbonyl chloride, 2-propylthio nicotinoyl chloride, 2-propylthiopyridine-3-carbonyl chloride, 3-pyridinecarbonylchloride, 2-propylthio, 2-propylthio pyridine-3-carbonylchloride
PubChem CID 2774530
IUPAC-Name 2-(propylsulfanyl)pyridine-3-carbonyl chloride
SMILES CCCSC1=C(C=CC=N1)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Propylthio)pyridine-3-carbonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 215.7
Reinheit (%) 97%