Learn More
2-Pyrazincarbonsäure-4-oxid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Pyrazinecarboxylic Acid 4-Oxide |
| CAS | 874-54-4 |
| Summenformel | C5H4N2O3 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | Acipimox Impurity 7 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4N2O3/c8-5(9)4-3-7(10)2-1-6-4/h1-3H,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)c1c[n+]([O-])ccn1 |
| IUPAC-Name | 4-Oxidopyrazin-4-ium-2-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 140.1 |
| Formelmasse | 140.0222 |