Learn More
2-Pyrazincarbonsäure-4-oxid, TRC
Artikelnummer. 30413219
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30413219 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413219 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP84080010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyrazinecarboxylic Acid 4-Oxide
CAS 874-54-4
Summenformel C5H4N2O3
Menge 10 mg
Synonym Acipimox Impurity 7
InChI-Formel InChI=1S/C5H4N2O3/c8-5(9)4-3-7(10)2-1-6-4/h1-3H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1c[n+]([O-])ccn1
IUPAC-Name 4-Oxidopyrazin-4-ium-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 140.1
Formelmasse 140.0222