Learn More
2-Pyrazinylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10722663
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10722663 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10059081 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10526314 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10722663 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC03409CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6705-33-5
Summenformel C5H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 110.12
MDL-Nummer MFCD01693938
InChI-Schlüssel LFCWHDGQCWJKCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrazinylmethanol, pyrazin-2-yl methanol, pyrazinemethanol, 2-hydroxymethyl pyrazine, 2-pyrazinemethanol, 2-hydroxymethylpyrazine, pyrazin-2-yl-methanol, unii-c27z7qi77d, pyrazin-2-ylmethan-1-ol
PubChem CID 201734
SMILES OCC1=CN=CC=N1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Pyrazinylmethanol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name (Pyrazin-2-yl)methanol
Formelmasse 110.12
Reinheit (%) 95%