Learn More
2-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10778075
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10778075 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10062414 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10778075 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC50104DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 141580-71-4
Summenformel C12H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.21
MDL-Nummer MFCD09025852
InChI-Schlüssel QCKZHTQRJYCZTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 2-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 2-2-pyridyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-2-pyridinyloxy, 2-pyridin-2-yl oxy benzaldehyde, acmc-1c27b
PubChem CID 19068727
SMILES O=CC1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 2-(Pyridin-2-yloxy)benzaldehyd
Formelmasse 199.21
Reinheit (%) 97%