Learn More
2-Pyrid-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10422463
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10422463 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10391433 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10422463 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC36901CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 116247-03-1
Summenformel C9H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 208.24
MDL-Nummer MFCD02854711
InChI-Schlüssel LJGAQGZEJDQDAU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-pyrid-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4,5-dihydro-2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, 3-4-carboxy-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl pyridine, 2-3-pyridyl-1,3-thiazoline-4-carboxylic acid, acmc-20dw5p, 4-carboxy-4,5-dihydro-2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole
PubChem CID 3130734
SMILES OC(=O)C1CSC(=N1)C1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyrid-3-yl-4, 5-dihydro-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 2-(Pyridin-3-yl)-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carbonsäure
Formelmasse 208.24
Reinheit (%) 97%