Learn More
2-Pyrid-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Pyrid-3-yl-4, 5-dihydro-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| IUPAC-Name | 2-(Pyridin-3-yl)-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-carbonsäure |
| Formelmasse | 208.24 |
| Reinheit (%) | 97% |