Learn More
(2-Pyrid-3-ylphenyl)methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3176003
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10611105
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC41809CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 857284-03-8
Summenformel C12H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 185.226
MDL-Nummer MFCD08060473
InChI-Schlüssel QREMDJYNQPJMFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrid-3-ylphenyl methanol, 2-pyridin-3-yl phenyl methanol, 2-pyridin-3-ylphenyl methanol, 2-pyridin-3-yl-phenyl-methanol, 2-3-pyridyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol, 2-3-pyridinyl
PubChem CID 7537538
IUPAC-Name (2-Pyridin-3-ylphenyl)methanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)C2=CN=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Pyrid-3-ylphenyl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 185.22
Reinheit (%) 97%