Learn More
2-Pyrid-4-ylpyrimidin-5-carboxylsäure, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10346764
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10346764 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10022354 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10346764 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC66601CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 259807-47-1
Summenformel C10H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 201.185
MDL-Nummer MFCD09863218
InChI-Schlüssel GTKJGOOMSODGOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridin-4-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, 2-4-pyridyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl-9ci
PubChem CID 22710213
IUPAC-Name 2-Pyridin-4-ylpyrimidin-5-Carbonsäure
SMILES C1=CN=CC=C1C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 201.18
Reinheit (%) 90%