Learn More
2-(Pyridin-2-yl)ethanol (2-(2-Hydroxyethyl)pyridin), Mikromol™
Artikelnummer. 17992806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17992806 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17992806 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0587.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-(Pyridin-2-yl)ethanol (2-(2-Hydroxyethyl)pyridin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Pyridin-2-yl)ethanol (2-(2-Hydroxyethyl)pyridine)
CAS 103-74-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-(Pyridin-2-yl)ethanol (2-(2-Hydroxyethyl)pyridine)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7 H9 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Betahistine Dihydrochloride Imp. B (EP), Betahistine Imp. B (EP), 2-(Pyridin-2-yl)ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine, Betahistine Dihydrochloride Impurity B, Betahistine Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h1-3,5,9H,4,6H2
SMILES OCCc1ccccn1
IUPAC-Name 2-Pyridin-2-ylethanol
Molekulargewicht (g/mol) 123.15
Menge 100 mg
Formelmasse 123.0684 g/mol