Learn More
2-Pyridin-3-ylanilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10784214
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10784214
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC41814CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 177202-83-4
Summenformel C11H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 170.22
MDL-Nummer MFCD08060516
InChI-Schlüssel MTYHJHATMPCNLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridin-3-yl aniline, 2-3-pyridyl aniline, 2-pyridin-3-yl-phenylamine, 2-pyridin-3-ylphenylamine, benzenamine, 2-3-pyridinyl, 2-3-pyridyl phenylamine, 3-o-aminophenyl pyridine, 3-2-aminophenyl pyridine
PubChem CID 459519
SMILES NC1=CC=CC=C1C1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyridin-3-ylaniline
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 2-Pyridin-3-ylanilin
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 95%