Learn More
2-Pyridinboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30416696
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30416696 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416696 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP991340100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyridineboronic Acid
CAS 197958-29-5
Summenformel C5 H6 B N O2
Menge 100 mg
Synonym (2-Pyridinyl)boronic Acid, 2-Pyridylboronic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4,8-9H
SMILES OB(O)c1ccccn1
IUPAC-Name 2-Pyridinyl-boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 122.918
Formelmasse 123.049