Learn More
2-Pyridinethanol, TRC
Artikelnummer. 30420813
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30420813 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30420813 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP991520500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Pyridin-2-yl)ethanol (2-(2-Hydroxyethyl)pyridine)
CAS 103-74-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7 H9 N O
Menge 500 g
Synonym 2-(Pyridin-2-yl)ethanol, Betahistine Dihydrochloride Imp. B (EP), 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine, 2-Pyridineethanol, 2-(2-Hydroxylethyl)pyridine, 2-(2-Pyridinyl)ethanol, 2-(2-Pyridyl)ethanol, 2-(2-Pyridyl)ethyl alcohol, 2-(α-Pyridyl)ethanol, 2-(β-Hydroxyethyl)pyridine, 2-Pyridylethanol, NSC 2144, NSC 77979, β-(2-Pyridyl)ethanol
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h1-3,5,9H,4,6H2
SMILES OCCc1ccccn1
IUPAC-Name 2-Pyridin-2-ylethanol
Molekulargewicht (g/mol) 123.15
Formelmasse 123.0684
Reinheit (%) >95