Learn More
2-Pyridinmethanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497227
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11497227
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15005.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 586-98-1 | C6H7NO | 109.128 g/mol
2-Pyridinemethanol is used as a pyridylalcohol with hypoglycemic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Pyridinemethanol wird als Pyridylalkohol mit hypoglykämischer Aktivität verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 586-98-1
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.128
MDL-Nummer MFCD00006348
InChI-Schlüssel SHNUBALDGXWUJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridinemethanol, 2-hydroxymethyl pyridine, piconol, 2-pyridinylmethanol, 2-pyridylmethanol, 2-pyridylcarbinol, pyridine-2-methanol, pyridine-2-carbinol, alpha-picolyl alcohol, pyridin-2-yl methanol
PubChem CID 11474
IUPAC-Name Pyridin-2-ylmethanol
SMILES C1=CC=NC(=C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyridinemethanol
Schmelzpunkt -6°C to -5°C
Dichte 1.131
Siedepunkt 112°C to 113°C (16 mmHg)
Flammpunkt 120°C (248°F)
Brechungsindex 1.544
Menge 25 g
Beilstein 107849
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) ≥98%