Learn More
2-Pyridinmethanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
2-Pyridinemethanol is used as a pyridylalcohol with hypoglycemic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Pyridinemethanol wird als Pyridylalkohol mit hypoglykämischer Aktivität verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2-Pyridinemethanol wird als Pyridylalkohol mit hypoglykämischer Aktivität verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Pyridinemethanol |
| Schmelzpunkt | -6°C to -5°C |
| Dichte | 1.131 |
| Siedepunkt | 112°C to 113°C (16 mmHg) |
| Flammpunkt | 120°C (248°F) |
| Brechungsindex | 1.544 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 107849 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |
| Mehr anzeigen |