Learn More
2-Pyridinsulfonsäure, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15781749 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15781749 5 g -
15771749 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15781749 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 455760050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15103-48-7 | Molecular Formula: C5H5NO3S | Molecular Weight: 159.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15103-48-7
Summenformel C5H5NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 159.16
MDL-Nummer MFCD00234080
InChI-Schlüssel KZVLNAGYSAKYMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridinesulfonic acid, pyridinesulfonic acid, 2-pyridinesulfonic acid 8ci 9ci, alpha-pyridinesulfonic acid, sulfopyridin, pyridine-2-sulfonicacid, acmc-1bo1h, .alpha.-pyridinesulfonic acid, kzvlnagysakymg-uhfffaoysa
PubChem CID 94849
IUPAC-Name Pyridin-2-sulfonsäure
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyridinesulfonic acid
Schmelzpunkt 244.0°C to 249.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very soluble.
Formelmasse 159.16
Reinheit (%) 97%