Learn More
2-Pyridylessigsäurehydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10336970 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10336970 5 g Glasflasche 5 Gramm
10274800 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10336970 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131950050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16179-97-8 | C7H7NO2·HCl | 173.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16179-97-8
Summenformel C7H7NO2·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 173.6
MDL-Nummer MFCD00012812
InChI-Schlüssel MQVISALTZUNQSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-2-yl acetic acid hydrochloride, 2-pyridineacetic acid hydrochloride, 2-pyridineacetic acid, hydrochloride, pyridin-2-ylacetic acid hydrochloride, pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridineacetic acid, hydrochloride 1:1, 2-pyridylacetic acid hydrochloide, pyridin-2-yl acetic acid hydrochloride, 2-2-pyridyl acetic acid hydrochloride
PubChem CID 85317
IUPAC-Name 2-Pyridin-2-yl-Essigsäure;Hydrochlorid
SMILES C1=CC=NC(=C1)CC(=O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 135°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)CH2COOH·HCl
Menge 5 g
Formelmasse 173.6
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.