Learn More
2'-Pyridylessigsäure Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30010511
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010511 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30010511 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP991750250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyridylacetic Acid Hydrochloride
CAS 16179-97-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7 H7 N O2 . Cl H
Menge 250 mg
Synonym 2-Pyridineacetic acid, hydrochloride (1:1), 2-Pyridineacetic acid, hydrochloride (7CI,8CI,9CI), 2-(Pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride, 2-Pyridinylacetic acid hydrochloride, 2-Pyridylacetic acid hydrochloride, 2-Pyridylacetic acid monohydrochloride, (2-Pyridinyl)acetic acid hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
SMILES Cl.OC(=O)Cc1ccccn1
IUPAC-Name 2-Pyridin-2-yl-Essigsäure;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 173.6
Formelmasse 173.0244
Reinheit (%) >95%