Learn More
2-Pyrimidinylthioharnstoff, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15486537 10 g 10 Gramm
15476537 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33681.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 31437-20-4 | C5H6N4S | 154.191 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31437-20-4
Summenformel C5H6N4S
Molekulargewicht (g/mol) 154.191
MDL-Nummer MFCD02662218
InChI-Schlüssel MCCLFFQZNBEOAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrimidin-2-yl thiourea, n-pyrimidin-2-ylthiourea, pyrimidin-2-yl-thiourea, pyrimidin-2-yl thiourea, n-2-pyrimidinyl thiourea, n-pyrimidin-2ylthiourea, 1-pyrimidin-2-ylthiourea, 1-pyrimidin-2-yl-thiourea, amino pyrimidin-2-ylamino methane-1-thione
PubChem CID 2760516
IUPAC-Name Pyrimidin-2-ylthioharnstoff
SMILES C1=CN=C(N=C1)NC(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyrimidinylthiourea
Schmelzpunkt 234°C to 238°C
Menge 10 g
Formelmasse 154.19
Reinheit (%) ≥97%