Learn More
2-Pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10644005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10644005 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10440944 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10644005 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC64201DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 941716-91-2
Summenformel C8H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 198.24
MDL-Nummer MFCD09879943
InChI-Schlüssel KPQGRYOIUITVHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl thiazole-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 24229715
SMILES OC(=O)C1=CN=C(S1)N1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyrrolidin-1-yl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 2-Pyrrolidin-1-yl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
Formelmasse 198.25
Reinheit (%) 97%