Learn More
2-Pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3586687
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10440944 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10644005 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10440944
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC64201CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemical Identifiers
CAS 941716-91-2
Summenformel C8H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 198.24
MDL-Nummer MFCD09879943
InChI-Schlüssel KPQGRYOIUITVHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl thiazole-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 24229715
SMILES OC(=O)C1=CN=C(S1)N1CCCC1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Pyrrolidin-1-yl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 2-(Pyrrolidin-1-yl)-1,3-thiazol-5-carbonsäure
Formelmasse 198.25
Reinheit (%) 97%