Learn More
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526324
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10526324 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10631994 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10526324
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC50404CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 898289-23-1
Summenformel C10H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 176.219
MDL-Nummer MFCD08690286
InChI-Schlüssel QPKFMHRNVDJMLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl isonicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidinylpyridine-4-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl-isonicotinaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 18525845
IUPAC-Name 2-Pyrrolidin-1-ylpyridin-4-Carbaldehyd
SMILES C1CCN(C1)C2=NC=CC(=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 97%