Learn More
(2-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10567494
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10567494 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10337124 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10158314 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10567494 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC44809CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 73051-88-4
Summenformel C11H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 177.247
InChI-Schlüssel QXIYEQQTAPJDBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-ylphenyl methanol, 2-pyrrolidin-1-yl phenyl methanol, 2-pyrrolizinobenzenemethanol, 2-1-pyrrolidinyl benzylalkohol, 2-pyrrolidinylphenyl methan-1-ol, benzenemethanol,2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 13021765
IUPAC-Name (2-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=CC=C2CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 177.25
Reinheit (%) 95%