Learn More
2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10727315
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10727315 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10536154 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10727315 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC69301DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 253315-06-9
Summenformel C9H11N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 193.21
MDL-Nummer MFCD09054869
InChI-Schlüssel BARCKZNRVNLERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidinylpyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 6622038
IUPAC-Name 2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN=C(N=C1)N1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 193.2
Reinheit (%) 97%