Learn More
2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylic acid |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97+% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 193.2 |
| Reinheit (%) | 97% |