Learn More
(+/-)-2-Pyrrolidinon-5-Carboxylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045104
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11307426
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09424.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 149-87-1 | C5H7NO3 | 129.12 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (Nahezu Transparenz)
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149-87-1
Summenformel C5H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 129.12
MDL-Nummer MFCD00064322
InChI-Schlüssel ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-pyroglutamic acid, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, dl-proline, 5-oxo, 5-oxo-dl-proline, pyroglutamate, h-dl-pyr-oh, pyrrolidonecarboxylic acid, 5-oxoprolinate, d-+-pyroglutamic acid, dl-pidolic acid
PubChem CID 499
ChEBI CHEBI:16010
IUPAC-Name 5-Oxopyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CCC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 183°C to 185°C
Menge 50 g
Beilstein 82131
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (almost transparency)
Formelmasse 129.12
Reinheit (%) 99%