Learn More
2-Quinolinecarbaldehyd, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10180722
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10180722 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10180722 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC04404DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Quinolinecarbaldehyde
CAS 5470-96-2
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97+%
Summenformel C10H7NO
MDL-Nummer MFCD00075032
Menge 1 g
Synonym 2-quinolinecarboxaldehyde, quinoline-2-carboxaldehyde, 2-quinolinecarbaldehyde, 2-formylquinoline, quinaldaldehyde, quinolinecarboxaldehyde, quinoline aldehyde, quinoline-2-aldehyde, zlchem 599, pubchem2277
InChI-Schlüssel WPYJKGWLDJECQD-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
IUPAC-Name Chinolin-2-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 157.17
PubChem CID 79619
Formelmasse 157.17
Reinheit (%) 97%