Learn More
2-Chinolincarbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Quinolinecarboxylic Acid |
| CAS | 93-10-7 |
| Summenformel | C10H7NO2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Quinaldic Acid','2-Carboxyquinoline','2-Quinolinic Acid','2-Quinolinylcarboxylic Acid,Quinaldinic Acid','Quinolin-2-carboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H7NO2/c12-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2ccccc2n1 |
| IUPAC-Name | Chinolin-2-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 173.17 |
| Formelmasse | 173.0477 |