Learn More
2-sec-Butyl-d5-4-{4-[4-(4-Hydroxyphenyl)-piperazin-1-yl]-phenyl}-2,4-dihydro-[1,2,4]-triazol-3-on, TRC
Codice prodotto. 30332242
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
5 mg
Dimensione della confezione:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
30332242 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30332242 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6920275MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material 2-sec-Butyl-d5-4-{4-[4-(4-hydroxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-ph
CAS 1020719-21-4
Summenformel C22 2H5 H22 N5 O2
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H27N5O2/c1-3-17(2)27-22(29)26(16-23-27)20-6-4-18(5-7-20)24-12-14-25(15-13-24)19-8-10-21(28)11-9-19/h4-11,16-17,28H,3,12-15H2,1-2H3/i1D3,3D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(O)cc4
IUPAC-Name 4-[4-[4-(4-Hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-2-(3,3,4,4,4-pentadeuteriobutan-2-yl)-1,2,4-triazol-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 398.51
Formelmasse 398.2479
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.