Learn More
Ismatec™ 2-Stopper-Schlauch, Tygon E-LFL
Artikelnummer. 15723349
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
Innendurchmesser0,38 mm
Innendurchmesser0,64 mm
Innendurchmesser0,76 mm
Innendurchmesser1,14 mm
Innendurchmesser1,25 mm
Innendurchmesser1,37 mm
Innendurchmesser1,60 mm
Innendurchmesser1,85 mm
Innendurchmesser2,20 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
15723349 Innendurchmesser2,20 mm 12 Stück
15743339 Innendurchmesser0,38 mm 12 Stück
15753339 Innendurchmesser0,64 mm 12 Stück
15763339 Innendurchmesser0,76 mm 12 Stück
15705418 Innendurchmesser1,14 mm 12 Stück
15783339 Innendurchmesser1,25 mm 12 Stück
15793339 Innendurchmesser1,37 mm 12 Stück
15703349 Innendurchmesser1,60 mm 12 Stück
15713349 Innendurchmesser1,85 mm 12 Stück
9 options
Artikelnummer. 15723349
Marke: Ismatec™ 9644943
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Haltbare, chemisch beständige Pumpenschläuche in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
  • DEHP-frei.
  • Längste Lebensdauer aller transparenten Tygon-Schlauchmaterialien.
  • Ausgezeichnete Wahl, wenn Transparenz und gute chemische Beständigkeit erforderlich sind.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Geschmacksneutral.
  • Extrem geringe Partikelspallation.
  • Entspricht USP Klasse VI und FDA-Kriterien.
  • Nicht alternd.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR 175.300; US-Arzneibuch Klasse VI
Farbcode Violett-Schwarz
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) Innendurchmesser2,20 mm
Material Tygon E-LFL
Gesamtlänge (metrisch) 400 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pumpen, die Kassetten in das Pumpenkopfdesign integrieren.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) −50 °C
Verpackungsmenge 12/Packung
Resistenzeigenschaften Säuren:Mittelmäßig, Laugen:Mittelmäßig, Lösungsmittel:Nicht empfohlen, Druck:Gut, Vakuum:Gut, Viskose Medien:Hervorragend Sterile Medien:Eingeschränkt
Schlauchgröße Innendurchmesser2,20 mm
Sterilisationsmethode Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei 1 bar (15 psi) und 121 °C (250 °F); Schläuche erscheinen milchig.Gassterilisation mit Ethylenoxid.Nicht empfohlen für die Strahlsterilisation.
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C