Learn More
Ismatec™ 2-Stopper-Schlauch, Tygon E-LFL
Artikelnummer. 15753339
Click to view available options
Schlauchgröße:
Innendurchmesser0,38 mm
Innendurchmesser0,64 mm
Innendurchmesser0,76 mm
Innendurchmesser1,14 mm
Innendurchmesser1,25 mm
Innendurchmesser1,37 mm
Innendurchmesser1,60 mm
Innendurchmesser1,85 mm
Innendurchmesser2,20 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 15753339
Marke: Ismatec™ 9644922
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Haltbare, chemisch beständige Pumpenschläuche in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
  • DEHP-frei.
  • Längste Lebensdauer aller transparenten Tygon-Schlauchmaterialien.
  • Ausgezeichnete Wahl, wenn Transparenz und gute chemische Beständigkeit erforderlich sind.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Geschmacksneutral.
  • Extrem geringe Partikelspallation.
  • Entspricht USP Klasse VI und FDA-Kriterien.
  • Nicht alternd.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR 175.300; US-Arzneibuch Klasse VI
Farbcode Orange-Weiß
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) Innendurchmesser0,64 mm
Material Tygon E-LFL
Gesamtlänge (metrisch) 400 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pumpen, die Kassetten in das Pumpenkopfdesign integrieren.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) −50 °C
Verpackungsmenge 12/Packung
Resistenzeigenschaften Säuren:Mittelmäßig, Laugen:Mittelmäßig, Lösungsmittel:Nicht empfohlen, Druck:Gut, Vakuum:Gut, Viskose Medien:Hervorragend Sterile Medien:Eingeschränkt
Schlauchgröße Innendurchmesser0,64 mm
Sterilisationsmethode Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei 1 bar (15 psi) und 121 °C (250 °F); Schläuche erscheinen milchig.Gassterilisation mit Ethylenoxid.Nicht empfohlen für die Strahlsterilisation.
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C