Learn More
Ismatec™ 2-Stopper-Schlauch, Tygon E-LFL
Artikelnummer. 15783339
Click to view available options
Schlauchgröße:
Innendurchmesser0,38 mm
Innendurchmesser0,64 mm
Innendurchmesser0,76 mm
Innendurchmesser1,14 mm
Innendurchmesser1,25 mm
Innendurchmesser1,37 mm
Innendurchmesser1,60 mm
Innendurchmesser1,85 mm
Innendurchmesser2,20 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 15783339
Marke: Ismatec™ SCE0422
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Haltbare, chemisch beständige Pumpenschläuche in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
  • DEHP-frei.
  • Längste Lebensdauer aller transparenten Tygon-Schlauchmaterialien.
  • Ausgezeichnete Wahl, wenn Transparenz und gute chemische Beständigkeit erforderlich sind.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Geschmacksneutral.
  • Extrem geringe Partikelspallation.
  • Entspricht USP Klasse VI und FDA-Kriterien.
  • Nicht alternd.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR 175.300; US-Arzneibuch Klasse VI
Farbcode Grau-Grau
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) Innendurchmesser1,25 mm
Material Tygon E-LFL
Gesamtlänge (metrisch) 400 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pumpen, die Kassetten in das Pumpenkopfdesign integrieren.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) −50 °C
Verpackungsmenge 12/Packung
Resistenzeigenschaften Säuren:Mittelmäßig, Laugen:Mittelmäßig, Lösungsmittel:Nicht empfohlen, Druck:Gut, Vakuum:Gut, Viskose Medien:Hervorragend Sterile Medien:Eingeschränkt
Schlauchgröße Innendurchmesser1,25 mm
Sterilisationsmethode Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei 1 bar (15 psi) und 121 °C (250 °F); Schläuche erscheinen milchig.Gassterilisation mit Ethylenoxid.Nicht empfohlen für die Strahlsterilisation.
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C