Learn More
Ismatec™ 2-Schläuche mit Flüssigkeitsstopps, Tygon LMT- 55
Artikelnummer. 15532181
Click to view available options
Schlauchgröße:
Innendurchmesser0,89 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 15532181
Marke: Ismatec™ 9761826
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Universalschläuche für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec Pumpe.
  • Zur Verwendung mit Pumpen mit Kassetten im Pumpenkopf.
  • Farbkodierte Stopps.
  • Kostengünstige Universalschläuche für allgemeine Laboranwendungen.
  • Transparent.
  • Beständig gegen nahezu alle anorganischen Chemikalien.
  • Glatte polierte Innenwand.
  • Geringe Gasdurchlässigkeit.
  • Nicht-alternd und nicht-oxidierend.
Spezifikation
Farbcode Orange-Orange
Innendurchmesser (metrisch) 0,89 mm
Material Tygon LMT-55
Gesamtlänge (metrisch) 400 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Laboranwendungen, Pumpen mit Kassetten im Pumpenkopf-Design
Min. Betriebstemperatur (metrisch) −50 °C
Verpackungsmenge 12/Packung
Resistenzeigenschaften Säuren:Gut, Laugen:Gut, Lösungsmittel:Nicht empfohlen, Druck:Mittelmäßig, Vakuum:Gut, Viskose Medien:Hervorragend, Sterile Medien:Eingeschränkt
Schlauchgröße Innendurchmesser0,89 mm
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C