Learn More
Ismatec™ 2-Schläuche mit Flüssigkeitsstopps, Tygon LMT- 55
Click to view available options
Schlauchgröße:
Innendurchmesser0,89 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Pumpen mit Kassetten im Pumpenkopf.
- Farbkodierte Stopps.
- Kostengünstige Universalschläuche für allgemeine Laboranwendungen.
- Transparent.
- Beständig gegen nahezu alle anorganischen Chemikalien.
- Glatte polierte Innenwand.
- Geringe Gasdurchlässigkeit.
- Nicht-alternd und nicht-oxidierend.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbcode | Orange-Orange |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,89 mm |
| Material | Tygon LMT-55 |
| Gesamtlänge (metrisch) | 400 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Laboranwendungen, Pumpen mit Kassetten im Pumpenkopf-Design |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | −50 °C |
| Verpackungsmenge | 12/Packung |
| Resistenzeigenschaften | Säuren:Gut, Laugen:Gut, Lösungsmittel:Nicht empfohlen, Druck:Mittelmäßig, Vakuum:Gut, Viskose Medien:Hervorragend, Sterile Medien:Eingeschränkt |
| Schlauchgröße | Innendurchmesser0,89 mm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion