Learn More
Ismatec™ 2-Stopper-Schlauch, Tygon MHLL
Beschreibung
- Chemisch beständig gegen Aceton, MEK und andere aggressive Lösungsmittel.
- Schlauch mit langer Lebensdauer.
- Frei von Weichmachern.
- Glatte Innenbohrung.
- Niedrige Sorption gewährleistet die Integrität der Flüssigkeit.
- Minimale Adhäsion und Diffusion.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR 177.2600; US-Arzneibuch Klasse VI |
| Farbcode | Orange-Grün |
| Innendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser0,38 mm |
| Material | Tygon MHLL |
| Gesamtlänge (metrisch) | 381 mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | −70 °C |
| Verpackungsmenge | 6/Packung |
| Resistenzeigenschaften | Säuren:Hervorragend, Alkalische Lösungen:Hervorragend, Lösungsmittel:Hervorragend, Druck:Nicht empfohlen, Vakuum:Gut, Viskose Medien:Gut, Sterile Medien:Gut |
| Schlauchgröße | Innendurchmesser0,38 mm |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 74 °C |