Learn More
2-TEDC, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18074472
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18074472 10 mg 10 Milligramm
18015862 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18074472 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 0645/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
5-, 12-, 15-Lipoxygenase inhibitor
Potent inhibitor of 5-, 12-, and 15-lipoxygenase (IC50 values are 0.09, 0.013 and 0.5 μM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132465-10-2
Summenformel C16H13NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 315.343
InChI-Schlüssel KCGLTUBCAGZLHP-XYOKQWHBSA-N
Synonym 2-tedc, chembl37081, tocris-0645, 2-thiophen-2-yl ethyl 2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoate, e-2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid 2-2-thienyl ethyl ester, 2-cyano-3-3,4-dihydroxy-phenyl-acrylic acid 2-thiophen-2-yl-ethyl ester, 2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid 2-2-thienyl ethyl ester, 2-thiophen-2-ylethyl e-2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoate, 2-propenoic acid,2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl-,2-2-thienyl ethyl ester, e-9ci
PubChem CID 6069552
IUPAC-Name 2-thiophen-2-ylethyl (E)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoate
SMILES C1=CSC(=C1)CCOC(=O)C(=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-TEDC
Menge 10 mg
Formelmasse 315.34
Reinheit (%) >99%